Learn More
DWK Life Sciences Conector Kimble™ Kontes™ Microscale B
El diseño exclusivo adapta el vidrio de rosca GPI a una conexión de manguera de PTFE serrada o conexiones de tubos -28 de 6,35 mm (0,25 pulg)
Marca: DWK Life Sciences 747185-0013
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Encaja en mangueras con D.I.: 0,25 in
- Tamaño de rosca interna: -28 de 6,35 mm (0,25 pulg)
- GPI; tamaño de rosca: 13-425
Especificaciones
Conector de tubos | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
13-425 |