Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Código de producto. 10057312
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Acero inoxidable
Polipropileno
Incluye:
100 microtubos
Sin microtubos
Sin ADNasa:
No
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 10057312
Marca: DWK Life Sciences 7495200090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
  • Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
  • Disponible con o sin 100 microtubos
  • Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
  • Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
Pellet Pestle reutilizable
  • Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
  • Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,05 oz
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Tipo de producto Pellet Pestle y tubo
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas
Longitud (imperial) 2,75 in
Sin ADNasa Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Incluye 100 microtubos
Para utilizar con (equipo) Motor inalámbrico
Longitud (métrico) 70mm
Capacidad 1,5 ml