Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Descripción
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
- Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
- Disponible con o sin 100 microtubos
- Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
- Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
- Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
- Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 0,01 oz |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Pellet Pestle |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Sin ADNasa | No |
| Mostrar más |