Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Marca: DWK Life Sciences 749521-0590
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
- Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
- Disponible con o sin 100 microtubos
- Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
- Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
- Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
- Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
Especificaciones
0,01 oz | |
Polipropileno | |
Sí | |
2,5 in | |
Sin microtubos | |
0,5 ml |
0,5 ml | |
Pellet Pestle | |
Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas | |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
60mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ > Pellet Pestle desechable sin microtubos; sin ARNasa; 0,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido