Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Descripción
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
- Disponible con o sin 100 microtubos
- Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
- Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
- Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Azul |
| Capacidad (imperial) | 0,05 oz |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Pellet Pestle |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Sin ADNasa | No |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?