Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Código de producto. 11888502
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Acero inoxidable
Polipropileno
Incluye:
100 microtubos
Sin microtubos
Sin ADNasa:
No
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 11888502
Marca: DWK Life Sciences 7495160500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
  • Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
  • Disponible con o sin 100 microtubos
  • Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
  • Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
Pellet Pestle reutilizable
  • Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
  • Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Capacidad (imperial) 0,01 oz
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material CTFE/Acero inoxidable
Tipo de producto Pellet Pestle
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas
Longitud (imperial) 0,23 in
Sin ADNasa No
Incluye Sin microtubos
Para utilizar con (equipo) Tubo de microcentrífuga de 500 μl y 1,5 ml
Longitud (métrico) 6mm
Longitud del tubo (métrico) 6mm
Capacidad 0,5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt