Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Marca:  DWK Life Sciences 749515-0000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11898502
  • 236.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Pellet Pestle desechable
  • Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
  • Disponible con o sin 100 microtubos
  • Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
  • Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
Pellet Pestle reutilizable
  • Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
  • Longitud de la mano de mortero con punta, 6 cm para un tamaño de 0,5 ml; 14 cm para un tamaño de 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,5 ml
Pellet Pestle
Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas
No
Tubo de microcentrífuga de 500 μl y 1,5 ml
14mm
0,05 oz
CTFE/Acero inoxidable
No
0,55 in
Sin microtubos
14mm
1,5 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ > Pellet Pestle reutilizable sin microtubos; de CTFE/acero inoxidable; 1,5 ml