Learn More
DWK Life Sciences Manos de mortero Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Código de producto. p-3205523
Click to view available options
Capacidad:
2 ml
Tipo de producto:
Mano de mortero con espacio libre grande
Mano de mortero con espacio libre pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13161124
Marca: DWK Life Sciences 8853010002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Piezas de componentes totalmente de vidrio
  • Para su uso con trituradoras de tejido Dounce (serie Kontes 885300)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,06 oz
Capacidad (métrico) 2mL
Tipo de producto Mano de mortero con espacio libre grande
Para utilizar con (equipo) Triturador de tejido Dounce
Capacidad 2 ml