Learn More
DWK Life Sciences Cabezal de pulverizador de reactivos Kimble™ Kontes™ (solo cabezal)
Descripción
- El líquido solo entra en contacto con la cabeza del atomizador y el matraz de vidrio de borosilicato no reactivo
- La conexión entra la cabeza del atomizador y el matraz consiste en una junta esmerilada cónica estándar con rosca, una tapón de conexión y un anillo para aflojar
- Hacer funcionar el atomizador una presión de 0,021 a 0,035 MPa (de 3 a 5 psi)
- Ajuste el patrón de pulverización cambiando la posición del pulgar sobre orificio de ventilación
- Esterilizable en autoclave (después de quitar el tapón, el anillo de aflojamiento y la junta tórica)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Conexiones | Cabezal pulverizador |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 1/caja |
| Tipo | Cabezal pulverizador de reactivo de TLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme para cromatografía de papel y TLC |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz de 125 ml con sistema de pulverización Knots |