Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de revelado para TLC rectangulares Kontes™ con tapas
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
499.00€ - 723.00€
Especificaciones
Tipo | Depósito de revelado |
---|---|
Forma | Rectangular |
Longitud (imperial) | 4 pulg |
Longitud (métrico) | 10.16 cm |
Anchura (imperial) | 11.75 pulg |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Tipo | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Tipo | Fondo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12776728
|
DWK Life Sciences
416190-0000 |
Tapa con cierre | Cubetas de revelado | 10,75 in |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12766728
|
DWK Life Sciences
4161850000 |
Antideslizante | Cubetas de revelado | 10,47 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Cubetas de vidrio moldeado para el desarrollo de placas de TLC de cualquier tamaño hasta 20 x 20 cm
- Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Lids: K416181-0000, K416186-0000
Especificaciones
Depósito de revelado | |
4 pulg | |
11.75 pulg |
Rectangular | |
10.16 cm | |
29.8 cm |