Learn More
DWK Life Sciences Depósitos de HPLC Kontes™ Ultra-Ware™
Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida
Marca:  DWK Life Sciences 953901-5002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15154099
  • 908.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas con vidrio de borosilicato de Tipo I, Clase A con revestimiento de seguridad externo de plástico
  • El revestimiento de seguridad cuenta con un agente bloqueador de los rayos UV que bloquea la transmitancia de la luz hasta 385 nm, lo que evita la fotodegradación de disolventes fotosensibles
  • Rosca: GL45-4
  • Temperatura máxima: 120 °C
  • Disponibles con fondos planos o cónicos; los depósitos de fondo cónico ofrecen prácticamente la fase móvil completa sin tener que inclinar el depósito y así evitar el riesgo de derramar disolvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I y ASTM E438 Tipo I, Clase A
8,07 in, 205mm
Vidrio de borosilicato
Diseñado para la preparación, el almacenamiento y la entrega de fases móviles de cromatografía líquida
373 mm
248 °F
Cónicos
PVC
5000 mL
Depósito para HPLC Ultra-Ware
14,68 in
Rosca GL45-4
120 °C