Learn More
DWK Life Sciences™ Colector doble de vacío/gas con tapones de vidrio Kimble™ Kontes™
Descripción
Colectores totalmente de vidrio para conectar fuentes de gas inerte y vacío
- Fabricados con tubos de pared mediana de 1,27 cm (0,5 pulg)
- Llaves de paso de vidrio con un calibre de 4 mm con cámara de vacío inferior espaciada a 85 mm
- La conexión superior derecha es para gas inerte.
- La conexión inferior izquierda es para vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector doble |
| Incluye | Tubos de pared mediana de 1,27 cm (0,5 pulg), llaves de paso, de vidrio con un calibre de 4 mm, cámara de vacío inferior, 2 conexiones de manguera |
| Material | Vidrio |
| N.º de puertos | 5 |
| Tubos de pared (imperial) | 0,5 in |
| Tubos de pared (métrico) | 1,27 cm |
| Anchura (imperial) | 17,7 in |
| Anchura (métrico) | 45 cm |