Learn More
DWK Life Sciences Vial de muestra transparente Kimble™ con tapón de caucho
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 mL
Altura (métrico):
65 mm
Diámetro exterior (imperial):
19 mm
Estilo de rosca:
15-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 1152
Descripción
- Parte superior cerrada, tapón fenólico de color negro con revestimiento de caucho sin acoplar
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Black |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Incluye | Tapones fenólicos negros y revestimientos de caucho |
| Estilo de rosca | 15-425 |
| Material del cierre | Phenolic with Rubber Liner |
| Certificaciones/conformidad | Tubos de vidrio borosilicatado de expansión tipo I, 51 |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Tipo de producto | Vial de muestra transparente con tapón de caucho |