Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Closures for 20mL Glass and Plastic Scintillation Vials
Tapones con cierre de rosca resistentes
533.00€
Especificaciones
Color Blanco
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca ClosureMaterial Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca ClosureMaterial Material (revestimiento) Precio Cantidad y disponibilidad  
11299819
Ver documentos
DWK Life Sciences
74525-22400
Polietileno
533.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For 20mL Fisherbrand™ and Kimble scintillation vials, except 03-340-4B and 03-340-129. GPI 22-400 thread.