Learn More
DWK Life Sciences Tapones Kimble™ para viales de muestras
Código de producto. 10701574
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
Código de producto. 10701574
Marca: DWK Life Sciences 7380220400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con tapa con revestimiento de PTFE
  • Funciona con frascos para medios y viales de rosca
  • Material fenólico de color negro especial (relleno de madera) y muy resistente a los efectos de la temperatura y el vapor presentes en la esterilización en autoclave
  • Se facilita con revestimiento de caucho recubierto de PTFE cementado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 20-400
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Material Fenólico
Color Negro