Learn More
DWK Life Sciences Tapones Kimble™ para viales de muestras
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
Descripción
Tapón fenólico negro con tapa con revestimiento de PTFE
- Funciona con frascos para medios y viales de rosca
- Material fenólico de color negro especial (relleno de madera) y muy resistente a los efectos de la temperatura y el vapor presentes en la esterilización en autoclave
- Se facilita con revestimiento de caucho recubierto de PTFE cementado
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 15-425 |
| Material de revestimiento | PTFE, caucho |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Material | Fenólico |
| Color | Negro |