Learn More
DWK Life Sciences Tubos para centrífuga (índice de punto final) para meteorización y combustible KIMAX™ Kimble™ de 100 ml y de 203,2 mm (8 pulgadas)
Descripción
Se pueden utilizar en la determinación de residuos en gases de licuado de petróleo (LP), según el método D2158 de la ASTM.
- Tubo KIMAX™ utilizado ampliamente en California
- Calibrado para contener
- La parte superior está mecanizada para aceptar tapón a presión 28150R-6
- Todas las escalas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- Graduaciones diferentes que 45240
- Capacidad de 100 ml
- Máx. RCF 800
- Diámetro externo de tubo de 37 mm, longitud de 203 mm sin tapón
- Intervalos de graduación (ml): de 0 a 1 en 0,05, de 1 a 3 en 0,1, de 3 a 6 en 0,2, de 6 a 10 en 0,5 y de 10 a 100 en 1
- Tolerancia (ml): de 0 a 0,1 de ±0,02, de 0,1 a 0,30 de ±0,03, de 0,3 a 1 de ±0,05, de 1 a 3 de ±0,10, de 3 a 5 de ±0,20, de 5 a 10 de ±0,50 y a partir de 10 de ±1,00
- Paquete de estante de 6, caja de 12
- 45241LF-100 incluye nuestra exclusiva tecnología Lazer-Fused™ para un marcado preciso y duradero y una extraordinaria precisión volumétrica. Para obtener más información sobre nuestros tubos Lazer-Fused™, haga clic aquí.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para contener |
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438, D2158 |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | No |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Para la determinación de residuos en gases de petróleo licuado (LP) |
| Tolerancia | De 0 a 0,1 ml en ± 0,02 ml, de > 0,1 a 0,3 ml en ± 0,03 ml, de > 0,3 a 1 ml en ± 0,05 ml, de > 1 a 3 ml en ± 0,1 ml, de > 3 a 5 ml en ± 0,2 ml y de > 5 a 10 ml en ± 0,50 ml |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Mostrar más |