Learn More
DWK Life Sciences Tubo California de 100 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con banda roja
Código de producto. 13409538
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 13409538
Marca: DWK Life Sciences 45239100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de fondo cónico para centrífuga KIMAX™ se utiliza para hacer ensayos con productos derivados del petróleo de acuerdo con las normas de la ASTM D91, D893 y D1796.
  • Tubo KIMAX™ fabricado con tubos de pared más pesados para resistir velocidades de centrifugación mayores
  • El tubo tiene una banda roja permanente bajo el esmalte blanco de las graduaciones para facilitar la lectura de los resultados
  • Todas las escalas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
  • Capacidad de 100 ml
  • Máx. RCF 800
  • Diámetro externo de tubo de 38 mm, longitud de 200 mm sin tapón
  • Intervalos de graduación (ml): de 0 a 0,5 en 0,05, de 0,5 a 2 en 0,1, de 2 a 3 en 0,2, de 3 a 5 en 0,5, de 5 a 10 en 1, de 10 a 25 en 5 y en 50, 75 y 100
  • Tolerancia ( ml): de 0 a 0,1 de ± 0,02, de 0,1 a 0,3 de ± 0,03, de 0,3 a 0,5 de ± 0,05, de 0,5 a 1 de ± 0,05, de 1 a 2 de ± 0,10, de 2 a 3 de ± 0,10, de 3 a 5 de ± 0,20, de 5 a 10 de ± 0,50, de 10 a 25 de ± 1,00 y a partir de 25 de ± 1,00
  • Paquete de estante de 6, caja de 12
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea estadounidense (USP), ASTM E 438, ASMT D91, D-893 y D-1796
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Para la determinación de residuos en gases de petróleo licuado (LP)
Tolerancia De 0 a 0,1 ml en ± 0,02 ml, de > 0,1 a 0,3 ml en ± 0,03 ml, de >0,3 a 0,5 ml en ± 0,05 ml, de >0,5 a 1 ml en ± 0,05 ml, de > 1 a 2 ml en ± 0,1 ml y de > 2 a 3 ml en ±
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 200 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 38 mm
Graduaciones De 0 a 0,5 ml en incrementos de 0,05 ml, de 0,5 a 2 ml en incrementos de 0,1 ml, de 2 a 3 ml en incrementos de 0,2 ml, de 3 a 5 ml en incrementos de 0,5 ml, de 5 a 10 ml en incrementos de 1 ml, de 10 a 25 ml en incrementos de 5 ml, y a 50 ml, 75 ml, 100 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 800 x g