Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico: Capacidad de 12,5 ml
Código de producto. 10464673
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10464673 12,5 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 10464673
Marca: DWK Life Sciences 45170125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B.
  • Desechables
  • Con fondo cónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad Farmacopea Estadounidense (USP), ASTM E 438, D2542
Capacidad (métrico) 12,5 mL
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Se usa para determinar los sedimentos de fondo y el agua presentes en el petróleo
Tolerancia De 0 a 1 ml en 0,1 %, de > 1 a 2 ml en 0,15 %, de > 2 a 5 ml en 0,2 %, de > 5 a 10 ml en 0,4 %, de > 10 a 25 ml en 0,5 % y a > 25 en 1 %
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 118 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones De 0 a 3 ml en incrementos de 0,2 ml, de 3 a 10 ml en incrementos de 0,5 ml, de 10 a 50 ml en incrementos de 1 ml, 100 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g