Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con fondo cónico KIMAX™ Kimble™ para centrífuga: 200 ml de capacidad
Código de producto. 11805791
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11805791 200 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11805791
Marca: DWK Life Sciences 45243200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B.
  • Desechables
  • Con fondo cónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 200 mL
Desechables
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Se utiliza en análisis de petróleo
Tolerancia De 0 a 0,2 ml en ± 0,02 ml, de > 0,2 a 0,6 ml en ± 0,03 ml, de > 0,6 a 1,0 ml en ± 0,05 ml, de > 1,0 a 2 ml en ± 0,075 ml, de > 2 a 3 ml en ± 0,1 ml, de > 3 a 4 ml en ± 0,2 ml, de > 4 6 ml en ± 0,3 ml, de > 6 a 10 ml en ± 0,5 ml, de > 10 a 20 ml en ± 0,75 ml, de > 20 a 50 en ± 1 ml y de > 100 a 200 ml en ± 1,5 ml
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 165 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 45 mm
Graduaciones De 0 a 0,1 ml en incrementos de 0,10 ml, de 1 a 4 ml en incrementos de 0,2 ml, de 4 a 6 ml en incrementos de 0,40 ml, de 6 a 10 ml en incrementos de 1 ml, de 10 a 20 ml en incrementos de 2 ml, de 20 a 50 ml en incrementos de 10 ml, a 100 ml, 200 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 800 x g