Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de 50 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico y tapones de rosca
Este tubo cónico estándar KIMAX™ está graduado, es reutilizable y viene con un tapón de rosca de acabado 24-410GPI.
Marca: DWK Life Sciences 45166-50
954.75 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo cónico estándar KIMAX™ con tapón de rosca
- Graduada y calibrada para contener
- La escala, la legenda y la zona de rotulación son de esmalte cerámico blanco duradero
- Capacidad de 50 ml
- Máx. RCF 2980
- Diámetro externo de tubo de 29 mm, longitud de 147 mm
- Intervalos de graduación (ml): de 0,0 a 10 en 0,5 y de 10 a 50 en 1
- Tolerancia (ml): de 0 a 1 de ± 0,075, de 1 a 2 de ±0,150, de 2 a 5 de ± 0,300, de 5 a 10 de ± 0,50 y por encima de 10 de ± 1,000
- El tapón de rosca que se suministra tiene un revestimiento de caucho recubierto de PTFE y se empaqueta por separado. El tapón de repuesto es 45066C
- Caja de 12
- Fabricado según las especificaciones de ASTM D2158
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Para contener | |
50 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
24-410 | |
Cónicos | |
Cónicos | |
29 mm | |
Tubo para centrífuga |
USP, ASTM E 438 | |
No | |
PTFE | |
De 0 a 1 ml en ± 0,075 ml, de > 1 a 2 ml en ± 0,15 ml, de > 2 a 5 ml en ± 0,3 ml, de > 5 a 10 ml en ± 0,5 ml, de > 10 ml en ± 1 ml | |
147 mm | |
Sí | |
De 0 a 10 ml en incrementos de 0,5 ml, de 10 a 50 ml en incrementos de 1 ml | |
2980 x g |
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de 50 ml para centrífuga KIMAX™ Kimble™ con fondo cónico y tapones de rosca > Capacidad: 50 ml; DE x L: 29 x 147 mm; con tapón de rosca
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido