Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Código de producto. 16408975 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 16408975
Marca: DWK Life Sciences 569005110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 2 ml
Cantidad 50/paquete, 200/caja
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables