Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Descripción
- Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
- Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
- El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
- El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
- Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E934 |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivos de tejidos |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Graduaciones negativas | 0,3 ml |
| Cantidad | 500/caja |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Mostrar más |