Learn More
DWK Life Sciences Pipetas serológicas desechables envueltas individualmente en plástico Wheaton™
Código de producto. 16498965 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 16498965
Marca: DWK Life Sciences 5690050510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
  • Tenga puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
  • Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
  • El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
  • El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
  • Calibrado «para administrar» hasta la punta
Información de órdenes
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E934
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Material Plástico
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para cultivos de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Graduaciones negativas 10 ml
Cantidad 50/paquete, 100/caja
Tolerancia 0,75 ml
Tipo de empaquetado En envase individual
Color Morado
Volumen (métrico) 50 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables