Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Plastic Standard-Tip Serological Pipets in Multipacks
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work
107.00€ - 177.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E934 |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para cultivos de tejidos |
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta serológica |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Graduaciones | Graduaciones negativas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Graduaciones | Graduaciones negativas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16488955
|
DWK Life Sciences
56800-1110 |
1 ml | Amarillo | 0,1 ml | 0,3 ml |
177.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16418965
|
DWK Life Sciences
56800-25210 |
25 ml | Verde | 0,2 ml | 10 ml |
107.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16438965
|
DWK Life Sciences
56800-5110 |
5 ml | Azul | 0,1 ml | 2 ml |
155.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16478955
|
DWK Life Sciences
56800-10110 |
10 ml | Naranja | 0,1 ml | 3 ml |
171.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16408965
|
DWK Life Sciences
56800-21100 |
2 ml | Blanco | 0,01 mL | 0,3 ml | N/A | |||
16498955
|
DWK Life Sciences
56800-11100 |
1 ml | Amarillo | 0,01 mL | 0,3 ml |
177.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16428965
|
DWK Life Sciences
56800-50510 |
50 ml | Morado | 0,5 ml | 10 ml |
148.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
- Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
- 5mL size now has two-piece design
- Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
- Calibrated “To Deliver” to tip
Información de órdenes
Multipacked 10mL pipets available with either regular tip (1.5mm dia.) or wide tip (3.5mm dia.). All sizes available either in paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs, or in recloseable multipacks overpacked in shipping containers.
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
Especificaciones
ASTM E934 | |
Para cultivos de tejidos | |
Pipeta serológica |
Estéril | |
Sí | |
Sí |