Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con rosca para muestras con tapón de PTFE Kimble™
Click to view available options
Volumen (métrico):
4,0 ml
8,0 mL
Volumen (imperial):
1 dr
2,16 dr.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido.El fondo plano facilita la capacidad independiente.
- La parte superior del vial dispone de un acabado de rosca
- Se suministran con un tapón de urea con revestimiento de PTFE y dorso de espuma incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4,0 ml |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1 dr |
| Línea de productos | Kimble |
| Volumen total (métrico) | 4 mL |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Mostrar más |