Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio con rosca para muestras Kimble™ con septos de silicona/PTFE y tapón de polipropileno con parte superior abierta
Click to view available options
Volumen (métrico):
8,0 mL
16,0 mL
Altura (métrico):
63 mm
72 mm
Tamaño del tapón:
15-425
18-400
Diámetro exterior (imperial):
17 mm
21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Descripción
- Vidrio de borosilicato KIMAX KG-33: cumple los requisitos de vidrio ASTM Tipo 1, Clase A y Tipo 1 de la USP
- Alta resistencia a productos químicos
- La parte superior del vial dispone de un acabado de rosca
- El cierre incluido tiene la parte superior de la rosca abierta
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 8,0 mL |
| Septo | PTFE/silicona |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 2,16 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Mostrar más |