Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Short-Style Sample Vials without Closure
33 Expansion Vials without Caps manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass (1000 per case)
474.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para almacenamiento de compuestos |
Estilo de rosca | Rosca |
Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase A |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17731078
|
DWK Life Sciences
60810-1528 |
13-425 | 0,5 dr. |
474.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Clear, screw thread sample vials - Closures not included
- Options:
- Capacity 2mL - 1/2 drams: Height 28mm, OD 15mm, GPI Finish 13-425
- Capacity 6mL - 1 1/2 drams: Height 40mm, OD 19mm, GPI Finish 15-425
- Shelf Pack Quantity 200, Case of 1000
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
Transparente | |
Ideal para almacenamiento de compuestos | |
ASTM Tipo I, Clase A |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca |