Learn More
DWK Life Sciences Lavadoras de tubos NMR de 5 posiciones Kimble™ KIMAX™
Estas lavadoras completas de cinco posiciones utilizan tubos flexibles de PTFE y una fuente de vacío (no incluida) para dirigir una corriente de energía de disolvente de lavado para limpiar a fondo los interiores de los tubos NMR de 177,8 y 203,2 mm (7 y 8 in).
1470.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado o PTFE |
---|---|
Tipo de producto | Lavadora de tubos NMR |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
14820422
|
DWK Life Sciences
897033-0005 |
Tubos de 5 mm de diámetro |
1470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Estas lavadoras completas de cinco posiciones utilizan tubos flexibles de PTFE y una fuente de vacío (no incluida) para dirigir una corriente de energía de disolvente de lavado para limpiar a fondo los interiores de los tubos NMR de 177,8 y 203,2 mm (7 y 8 pulg).
- Dos tamaños disponibles para los tubos de 3 y 5 mm de diámetro
- Ambos tamaños vienen con un frasco de depósito de 1 l.
- Todas las piezas húmedas están fabricadas con PTFE o vidrio borosilicatado resistentes a productos químicos
- Una junta tórica se desliza sobre cada tubo para formar un sello hermético antes de colocar los tubos para su limpieza
- Con un simple giro, la válvula de lavado se puede configurar para lavar y secar
- Los ciclos se pueden repetir, o los tubos limpios se pueden quitar inmediatamente para su uso
Especificaciones
Vidrio borosilicatado o PTFE | |
Lavadora de tubos NMR |