Learn More
DWK Life Sciences Matraces de filtración KIMAX™ Brand
Diseñado para permitir la máxima resistencia
Marca:  DWK Life Sciences 27050-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17856698
  • 79.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Heavy walled
  • Necks tooled for uniform stopper fit with a thick flat flange
  • Without side tabulation
  • Durable, white ceramic enamel scale to indicate approximate volume
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Especificaciones
Especificaciones
ASTM, E1406, Type I
1000 mL
600 to 2000 mL
9.37 in.
13.5 cm
5.3 in.
Borosilicate Glass
50 mL
23.8 cm
8