Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vacuna Hopkins KIMAX™ Kimble™
Se utiliza para estandarizar vacunas
Marca: DWK Life Sciences 45225-10
1011.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza para estandarizar vacunas
- El vástago está graduado en subdivisiones de 0,01 ml de 0,01 ml a 0,05 ml
- Cuerpo, en 1, 5 y 10 ml
- Todas las escalas de graduación y leyendas son de esmalte cerámico blanco duradero
- 10 ml
Especificaciones
USP, ASTM E 438 | |
No | |
Se utiliza para estandarizar vacunas | |
Cónicos | |
Cónicos | |
De 0,01 a 0,05 ml en incrementos de 0,01 ml | |
2980 x g |
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
± 0,2 ml | |
119 mm | |
17 mm | |
Tubo de vacuna |
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de vacuna Hopkins KIMAX™ Kimble™ > 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido