Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ de 10 ml
Código de producto. 11805771
Change view
Click to view available options
Desechables:
No
Material:
Vidrio de alta resistencia Kimax
Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
12 PCS
125 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Desechables Material Longitud (métrico) Tipo de tapón unitSize
11805771 No Vidrio de borosilicato 117 mm Sin tapón paquete de 6
11828462 Vidrio de borosilicato 114 mm Sin tapón 125 PCS
11835801 No Vidrio de alta resistencia Kimax 116 mm Tapón de rosca paquete de 12
11888462 No Vidrio de borosilicato 108 mm Sin tapón 12 PCS
4 options
Código de producto. 11805771
Marca: DWK Life Sciences 4520110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF. Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad. Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF.Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad.Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 10 ml
Desechables No
Material Vidrio de borosilicato
Número de tapón 13
Tolerancia De 0 a 0,2 ml en ±0,05 ml, de >0,2 a 1 ml en ±0,15 ml, de >1 a 3 ml en ±0,1 ml, >3 ml en ±0,2 ml
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 117 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Sin tapón
Writing Area Punto de marca
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones 0,1 ml
RCF máx. 2980 x g