Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ de 10 ml
Descripción
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF.Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad.Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
- Con fondo cónico
- Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Ninguno |
| Certificaciones/conformidad | USP, ASTM E 438 |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 114 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Sin tapón |
| Mostrar más |