Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ de 10 ml
Código de producto. 11835801
Click to view available options
Desechables:
No
Material:
Vidrio de alta resistencia Kimax
Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo de tapón:
Sin tapón
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
12 PCS
125 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11835801
Marca: DWK Life Sciences 4520010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF. Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad. Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
Utilice estos tubos para centrifugación de hasta 2980 RCF.Los tubos de vidrio con base cónica para centrífuga KIMAX™ están envasados en bandejas modulares para garantizar la limpieza y la seguridad.Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 51.
  • Con fondo cónico
  • Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de vidrio de la especificación ASTM E438, Tipo I, Clase A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E 438
Capacidad (métrico) 10 ml
Desechables No
Material Vidrio de alta resistencia Kimax
Material de revestimiento Caucho
Tamaño de rosca 15-415
Tolerancia De 0 a 0,2 ml en ± 0,05 ml, de > 0,2 a 1 ml en ± 0,1 ml, de > 1 a 3 ml en ± 0,15 ml, > 3 ml en ± 0,2 ml
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 116 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 2980 x g