Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato con extremo plano reutilizables KIMAX™ Kimble™
Código de producto. 11302510
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
25 mm
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
0,7 ml
55 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
paquete de 720
Código de producto. 11302510
Marca: DWK Life Sciences 45060650
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin área de escritura
Sin área de escritura
  • Los tubos de cultivo fabricados con vidrio KG-33 cuentan con borde superior pulido al fuego y grosor de pared uniforme para conseguir la máxima resistencia química y transferencia de calor
  • Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E 982, Tipo IV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo IV
Tipo de diseño Plano
Capacidad (métrico) 0,7 ml
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Ninguno
Diámetro (métrico) 6 mm
Tipo de producto Tubo de vidrio reutilizable
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.