Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido estéril Kimble™ Kontes™ de sistema cerrado (punta moldeada)
Código de producto. 12643225
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad unitSize
12643225 15 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 12643225
Marca: DWK Life Sciences 7496000015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Morteros rellenos con un 30 % de vidrio, completamente ensamblados, tubos de muestra con tapas y etiquetas adhesivas.
Minimiza el riesgo de contacto personal con las muestras
Minimiza el riesgo de contacto personal con las muestras
  • Los tejidos se muelen dentro de un recipiente sellado
  • Los morteros estrechos eliminan la posibilidad de desbordamiento de la muestra
  • La superficie abrasiva moldeada en la punta del mortero no deja sedimentos que obstruyan el examen de la muestra
  • Esterilizado con rayos gamma en envases de HDPE de fácil apertura
  • Las trituradoras de tejido CS2 tienen una punta vitrificada para un triturado más agresivo de muestras difíciles
  • Morteros de polipropileno y tubos cónicos para muestras con tapas sólidas de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15 mL
Incluye Soporte de polipropileno completamente ensamblado, 30 % reforzado con fibra de vidrio, tubo de muestra cónico de polipropileno con tapón de HDPE sólido y etiqueta adhesiva
Material Polipropileno
Capacidad 15 ml
Esterilidad Estéril