Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Duall™ con tubo de seguridad recubierto
Descripción
Recubrimiento transparente esterilizable en autoclave
- Con mano de mortero de cristal
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,59 oz |
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro del eje (métrico) | 10mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,39 in |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Longitud del eje (imperial) | 10,9 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 6,88 in |
| Longitud del eje (métrico) | 278mm |
| Mostrar más |