Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Duall™ con tubo de seguridad recubierto
Click to view available options
Capacidad:
0,59 oz., 15 ml
3 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Recubrimiento transparente esterilizable en autoclave
- Con mano de mortero de cristal
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,31 in |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud del eje (imperial) | 8,66 in |
| Longitud del tubo (imperial) | 5,9 in |
| Longitud del eje (métrico) | 220mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 150mm |
| Mostrar más |