Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Duall™ con tubo de seguridad recubierto
Código de producto. 11858462
Click to view available options
Capacidad:
0,59 oz., 15 ml
3 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11858462
Marca: DWK Life Sciences 8854600021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recubrimiento transparente esterilizable en autoclave
  • Con mano de mortero de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Holgura (imperial) 0,004/0,006 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,1 y 0,15mm
Esterilizables en autoclave
Diámetro del eje (métrico) 6mm
Diámetro del eje (imperial) 0,23 in
Capacidad (métrico) 3 ml
Longitud del eje (imperial) 8,14 in
Longitud del tubo (imperial) 4,72 in
Longitud del eje (métrico) 207mm
Longitud del tubo (métrico) 120mm
Material Vidrio
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,62 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 16mm
Capacidad 3 ml
Tamaño 21