Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 12903341
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacidad de columna:
4 ml
8 ml
16 ml
24 ml
40 ml
Cantidad:
10/caja
Unidad
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 12903341
Marca: DWK Life Sciences 4204011005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Con desactivación terminal
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Cantidad Unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Columna de cromatografía Economy
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 4 ml
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 0,79cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %