Learn More
Kimble™ Vaso de precipitados de vidrio de perfil bajo con boquilla
Código de producto. 11726333
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 ml
2000 ml
Intervalo de graduación:
De 200 a 1400 ml
De 200 a 2000 ml
Incrementos:
100 ml
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 16
paquete de 4
Código de producto. 11726333
Marca: Kimble™ 140001500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados con una parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada, los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo con boquilla Kimble™ tienen unas excelentes características de vertido y un diseño uniforme del grosor del fondo y la pared lateral que los hace aptos para su uso en una placa calefactora.
  • Zona de marcado con acabado mate para su uso con un lápiz corriente
  • Escala graduada blanca fácil de leer para la medición y/o mezcla de líquidos
  • El diseño cumple los requisitos de la especificación ASTM especificación E960 de tipo I
  • Fabricados con vidrio borosilicatado de bajos extraíbles y expansión 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 50,72 oz
Diámetro exterior (imperial) 4,72 in
Diámetro exterior (métrico) 12 cm
Capacidad (métrico) 1500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 200 a 1400 ml
Altura (imperial) 6,49 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 100 ml
Tipo de etiqueta Marcado mate duradero
Cantidad Unidad
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960
Scale Báscula blanca doble
Modelo Griffin