Learn More
DWK Life Sciences Microtubos Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Código de producto. 17700888
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
Polipropileno
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
Código de producto. 17700888
Marca: DWK Life Sciences 7495100590
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con Pellet Pestle
Para su uso con Pellet Pestle
  • Elija polipropileno esterilizable en autoclave o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado en condiciones de sala limpia M5.5 [clase 10.000])
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,01 oz
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tipo de producto Microtubo
Sin ADNasa Sí
Capacidad 0,5 ml