Learn More
DWK Life Sciences Pulverizador de reactivo con junta roscada Kontes™ Kimble™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Diámetro exterior (métrico):
5 cm
Junta cónica estándar:
19/22
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Proporciona una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme ideal para TLC y cromatografía en papel; se puede utilizar con todos los reactivos estándar para TLC y la mayoría de los líquidos corrosivos
- El líquido solo entra en contacto con la cabeza del atomizador y el matraz de vidrio de borosilicato no reactivo
- La conexión entra la cabeza del atomizador y el matraz consiste en una junta esmerilada cónica estándar con rosca, una tapón de conexión y un anillo para aflojar
- Hacer funcionar el atomizador una presión de 0,021 a 0,035 MPa (de 3 a 5 psi)
- Ajuste el patrón de pulverización cambiando la posición del pulgar sobre orificio de ventilación
- Esterilizable en autoclave (después de quitar el tapón, el anillo de aflojamiento y la junta tórica)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1,69 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Conexiones | Junta roscada, tapón de conexión, anillo de afloje |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 1/caja |
| Tipo | Pulverizador de reactivo para TLC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para proporcionar una nebulosa de pulverización de reactivos de visualización uniforme para cromatografía de papel y TLC |
| Para utilizar con (equipo) | Reactivos estándar para TLC y la mayoría de líquidos corrosivos |
| Presión de funcionamiento | De 3 a 5 psi |
| Mostrar más |