Learn More
DWK Life Sciences Tapones fenólicos Kimble™ con revestimientos de pulpa/vinilo
Código de producto. 15384052
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
No recomendado para hidrocarburos o lejías.
Código de producto. 15384052
Marca: DWK Life Sciences 75201G20400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No recomendado para hidrocarburos o lejías.
El tapón proporciona una buena resistencia química a ácidos suaves, álcalis, alcoholes, soluciones acuosas, aceites y disolventes.
  • La película de polivinilo se adhiere al cartón de 0,889 mm (0,035 pulgadas)
  • Color: Negro
  • Tapón de bajo coste para uso general
  • No recomendado para hidrocarburos o lejías
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 144 cajas
Acabado del cuello 20-400
Tipo de producto Tapón fenólico
Para utilizar con (equipo) Frasco
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta