Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca para tubos de vidrio desechables
Linerless, one-piece closures with inner sealing ring
199.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM E982 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11825115
|
DWK Life Sciences
73805B-13415 |
13-415 | Natural |
199.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricados con polipropileno.Los tapones de rosca de Kimble Chase™ para tubos de vidrio desechables son esterilizables en autoclave.
- Polypropylene
- Autoclavable
Compliance
Designed from ASTM™ E 982
Especificaciones
Tapón de rosca | |
ASTM E982 | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |