Learn More
DWK Life Sciences Gránulos de vidrio de borosilicato sólido Kimble™ para columnas de destilación
Código de producto. p-89700
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
1 libra
paquete de 3000
Código de producto. 15105205
Marca: DWK Life Sciences 135005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resiste el ataque de vapores o líquidos
Se pueden utilizar como gránulos de mezcla, piedras de ebullición o embalaje
Información de órdenes
Envasados en cajas de plástico de 1 lb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 5 mm