Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare™ General Jabón de manos para uso frecuente
Idóneo para recargar los dispensadores de aseos muy concurridos, este gel de manos de uso frecuente es una solución efectiva y profesional que ayuda a mantener un máximo nivel de higiene y limpieza en la empresa.
Marca: Kimberly-Clark™ 6335
103.09 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gel de manos de color blanco suavemente aromatizado
- Una solución efectiva y profesional que ayuda a mantener un máximo nivel de higiene y limpieza en la empresa.
- Solución económica
- Perfecto para aseos concurridos
Especificaciones
Limpiador de manos | |
Líquido | |
29 x 19 x 13 cm | |
Jugs | |
4 x 5 L | |
5 L |
Blanco | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Adecuado para baños con gran afluencia de personas | |
4 paq. | |
5.3 gal. |