Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech* Paños con dispensación central
Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Descripción
- Suave, absorbente y con bajo nivel de pelusa
- Bajo contenido de extractables (sin aglutinantes o tensoactivos)
- Resistente a ácidos, bases y disolventes
- Sistema de dispensación central, un dispensador de carga rápida y fácil limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas de tareas críticas |
| Longitud (imperial) | 19.1 in. |
| Longitud (métrico) | 48.6 cm |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Anchura (métrico) | 17,8 cm |
| Material | Fibra virgen |
| Color | Blanco |
| Descripción | 6 rollos x 225 hojas, blanco (1350 en total) |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado a tareas específicas en áreas controladas como transporte, sanidad y fabricación |
| Cantidad de embalaje | 6 Rolls x 225 Sheets (1,350 total) |
| Mostrar más |