Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Latex Guantes ambidiestros, natural
Click to view available options
Tamaño:
L
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Certificado de análisis disponible en línea
- El material de látex de alta calidad proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, partículas y extraíbles.
- Aptos para su uso en salas limpias de Clase 3 o superior según la norma ISO y con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
- Los guantes son ambidiestros, desechables y de color natural, pero no son estériles.
- La palma y las puntas de los dedos texturizados mejoran la sensibilidad táctil y el agarre para que los procesos sean más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- Hechos de látex de caucho natural lavado de forma repetida en agua desionizada ultrapura y sin polvo, para reducir los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Ambidiestro |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | L |
Esterilidad | No estéril |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
Longitud (métrico) | 30 cm |