Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ Guantes de nitrilo estériles específicos para cada mano, grises
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
371.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
7,5
8
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Protección contra salpicaduras de fármacos citotóxicos ASTMD6978-05
- Nivel garantizado de esterilización (SAL) 10-6
- Certificado de análisis disponible en línea
- Certificado de esterilidad disponible en línea
- Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente y envasado preparado para salas limpias que minimiza los residuos sin detrimento de la seguridad.
- El material de nitrilo totalmente esterilizado es más resistente y más delgado que el látex, además de ofrecer protección certificada contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
- Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color gris con un alto nivel de limpieza.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Compliance
Envasados en sala limpia para satisfacer las necesidades de sala limpia de clase 10. Los guantes cumplen o superan el nivel de AQL de 1,5 para poros. Fabricados según el sistema de calidad ISO 9001. Cumplen las normas ASTM™ D 3767 y ASTM D 6319.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
Color | Gris |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Hand | Específico |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin talco |
Tamaño | 7,5 |
Esterilidad | Estéril |
Longitud (métrico) | 30,5 cm |